Stampa…
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52244-1G OR52244-250MG
APOSOR52244-1GEA 590 EUR
APOSOR52244-1G APOSOR52244-250MG
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 186,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09727958
CAS Number: 628298-58-8