Stampa…
7-Mercapto-4-methylcoumarin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52240-1G OR52240-5G
APOSOR52240-1GEA 50.9 EUR
APOSOR52240-1G APOSOR52240-5G
7-Mercapto-4-methylcoumarin 97%
7-Mercapto-4-methylcoumarin
Formula: C₁₀H₈O₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00467591
CAS Number: 137215-27-1