Stampa…
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52231-1G OR52231-5G
APOSOR52231-1GEA 98.9 EUR
APOSOR52231-1G APOSOR52231-5G
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₉BrClNO₂
Peso molecolare: 278,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28384163
CAS Number: 1700202-83-0