Stampa…
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-carboxy-2-methoxyaniline
OR52230-1G OR52230-250MG OR52230-5G
APOSOR52230-1GEA 582 EUR
APOSOR52230-1G APOSOR52230-250MG APOSOR52230-5G
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28384162
CAS Number: 60541-85-7