Stampa…
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52228-250MG OR52228-1G OR52228-5G
APOSOR52228-250MGEA 71.3 EUR
APOSOR52228-250MG APOSOR52228-1G APOSOR52228-5G
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839220
CAS Number: 21339-74-2