Stampa…
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52222-1G OR52222-5G
APOSOR52222-1GEA 183 EUR
APOSOR52222-1G APOSOR52222-5G
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28014028
CAS Number: 91688-34-5