Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52216-100MG
OR52216-250MG
OR52216-1G
APOSOR52216-100MGEA
84.1
EUR
APOSOR52216-100MG
APOSOR52216-250MG
APOSOR52216-1G
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Formula:
C₇H₇ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18258038 CAS Number: 1256825-20-3 |