5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆N₂O·ClH Punto di fusione: 226…229 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28954649 CAS Number: 1858249-87-2 |