Stampa…
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52181-1G OR52181-5G OR52181-25G
APOSOR52181-1GEA 82.9 EUR
APOSOR52181-1G APOSOR52181-5G APOSOR52181-25G
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Peso molecolare: 340,941 g/mol
Punto di fusione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398802
CAS Number: 1257231-51-8