Stampa…
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: BnO-PEG1-CH2COOH, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)acetic acid
OR52176-1G OR52176-250MG
APOSOR52176-1GEA 770 EUR
APOSOR52176-1G APOSOR52176-250MG
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Peso molecolare: 210,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16294180
CAS Number: 93206-09-8