Stampa…
4-Allyloxy2,2,6,6-tetramethylpiperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-(prop-2-en-1-yloxy)piperidine
OR52153-1G OR52153-5G
APOSOR52153-1GEA 168 EUR
APOSOR52153-1G APOSOR52153-5G
4-Allyloxy2,2,6,6-tetramethylpiperidine 95%
4-Allyloxy2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Formula: C₁₂H₂₃NO
Peso molecolare: 197,317 g/mol
Densità: 0,88…0.92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381681
CAS Number: 43224-75-5