Stampa…
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52152-1G OR52152-250MG
APOSOR52152-1GEA 615 EUR
APOSOR52152-1G APOSOR52152-250MG
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
Punto di fusione: 154…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16988171
CAS Number: 74647-39-5