Stampa…
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5215-1G OR5215-250MG
APOSOR5215-1GEA 256 EUR
APOSOR5215-1G APOSOR5215-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Formula: C₁₂H₁₉N₃·3ClH·H₂O
Punto di fusione: 238…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026608
CAS Number: 913830-33-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III