2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₃BrN₂S Punto di fusione: 165 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00016893 CAS Number: 3034-22-8 |