Stampa…
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(2-Aminophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR5214-1G OR5214-250MG
APOSOR5214-1GEA 379 EUR
APOSOR5214-1G APOSOR5214-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193,242 g/mol
Punto di fusione: 58…60,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025872
CAS Number: 898289-35-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II