Stampa…
3-Iodo-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-iodonitrobenzene
OR52139-1G OR52139-250MG OR52139-5G
APOSOR52139-1GEA 292 EUR
APOSOR52139-1G APOSOR52139-250MG APOSOR52139-5G
3-Iodo-2-nitroaniline
3-Iodo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅IN₂O₂
Peso molecolare: 264,021 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18397930
CAS Number: 721925-17-3