Stampa…
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine
OR5213-1G OR5213-250MG
APOSOR5213-1GEA 230 EUR
APOSOR5213-1G APOSOR5213-250MG
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formula: C₁₄H₂₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09065003
CAS Number: 915707-57-2