Stampa…
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5212-1G OR5212-250MG
APOSOR5212-1GEA 300 EUR
APOSOR5212-1G APOSOR5212-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Formula: C₁₂H₂₀N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064987
CAS Number: 887922-91-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III