Stampa…
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52118-100MG OR52118-500MG
APOSOR52118-100MGEA 0 EUR
APOSOR52118-100MG APOSOR52118-500MG
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₆BrClN₂
Peso molecolare: 245,504 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18073561
CAS Number: 1378947-22-8