Stampa…
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-2-bromoethane, N-CBZ protected, Benzyl (2-bromoethyl)carbamate
OR52103-100G OR52103-10G OR52103-25G
APOSOR52103-100GEA 502 EUR
APOSOR52103-100G APOSOR52103-10G APOSOR52103-25G
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 258,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909490
CAS Number: 53844-02-3