2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Methyl-N-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]amine
Formula:
C₆H₁₀N₂S Peso molecolare: 142.222 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06738964 CAS Number: 144163-81-5 UN: 2922 ADR: 8+6.1 III |