6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52096-1G
OR52096-250MG
APOSOR52096-1GEA
998
EUR
APOSOR52096-1G
APOSOR52096-250MG
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula:
C₇H₅BrClN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22460484 CAS Number: 1388071-17-7 |