4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52093-100MG
OR52093-500MG
OR52093-1G
APOSOR52093-100MGEA
147
EUR
APOSOR52093-100MG
APOSOR52093-500MG
APOSOR52093-1G
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formula:
C₈H₆BrClN₂ Peso molecolare: 245,504 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17168994 CAS Number: 1240610-45-0 |