Stampa…
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52092-1G OR52092-500MG
APOSOR52092-1GEA 1320 EUR
APOSOR52092-1G APOSOR52092-500MG
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Peso molecolare: 231,477 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168993
CAS Number: 1248548-54-0