Stampa…
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[5-(Aminomethyl)pyridin-2-yl]thiophene dihydrochloride, 5-(Aminomethyl)-2-(thien-2-yl)pyridine dihydrochloride
OR5209-1G OR5209-250MG
APOSOR5209-1GEA 376 EUR
APOSOR5209-1G APOSOR5209-250MG
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride 90+%
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀N₂S·2ClH
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025878
CAS Number: 913830-32-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III