Stampa…
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine
OR5208-1G OR5208-250MG OR5208-5G
APOSOR5208-1GEA 368 EUR
APOSOR5208-1G APOSOR5208-250MG APOSOR5208-5G
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formula: C₁₃H₂₁N₃
Peso molecolare: 219,326 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09065001
CAS Number: 915707-56-1
UN: 2735
ADR: 8,III