Stampa…
3-Iodo-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-6-iodonitrobenzene
OR52072-1G OR52072-250MG OR52072-5G
APOSOR52072-1GEA 140 EUR
APOSOR52072-1G APOSOR52072-250MG APOSOR52072-5G
3-Iodo-2-nitrophenol
3-Iodo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Punto di fusione: 73,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18398038
CAS Number: 861010-57-3