Stampa…
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodopyrimidine, 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodo-1,3-diazine
OR52066-250MG OR52066-1G OR52066-5G
APOSOR52066-250MGEA 155 EUR
APOSOR52066-250MG APOSOR52066-1G APOSOR52066-5G
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Formula: C₆H₉IN₄
Peso molecolare: 264,067 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11655943
CAS Number: 514854-13-8