Stampa…
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodo-6-azaindazole
OR52040-1G OR52040-250MG OR52040-5G
APOSOR52040-1GEA 98.9 EUR
APOSOR52040-1G APOSOR52040-250MG APOSOR52040-5G
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄IN₃
Peso molecolare: 245,021 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11845480
CAS Number: 1082040-63-8