Stampa…
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Formylphenoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR5204-1G OR5204-5G
APOSOR5204-1GEA 198 EUR
APOSOR5204-1G APOSOR5204-5G
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Peso molecolare: 206,238 g/mol
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064964
CAS Number: 215460-40-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III