Stampa…
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5203-1G OR5203-5G
APOSOR5203-1GEA 285 EUR
APOSOR5203-1G APOSOR5203-5G
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)benzaldehyde
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Peso molecolare: 206,238 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064958
CAS Number: 898289-31-1