Stampa…
4-Acetoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51991-1G OR51991-5G OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA 75.7 EUR
APOSOR51991-1G APOSOR51991-5G APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,174 g/mol
Punto di fusione: 37…42 °C
Densità: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02752162
CAS Number: 6309-46-2