Stampa…
(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51960-1G OR51960-250MG
APOSOR51960-1GEA 719 EUR
APOSOR51960-1G APOSOR51960-250MG
(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
(3-Methoxyphenyl)methanethiol
Formula: C₈H₁₀OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09812092
CAS Number: 7166-64-5