Stampa…
3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51942-250MG OR51942-1G
APOSOR51942-250MGEA 61.1 EUR
APOSOR51942-250MG APOSOR51942-1G
3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 243,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20040502
CAS Number: 112930-39-9