Stampa…
4,5-Dihydro-2-hydrazino-1H-imidazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51941-1G OR51941-100MG OR51941-250MG OR51941-500MG OR51941-2.5G OR51941-5G
APOSOR51941-1GEA 109 EUR
APOSOR51941-1G APOSOR51941-100MG APOSOR51941-250MG APOSOR51941-500MG APOSOR51941-2.5G APOSOR51941-5G
4,5-Dihydro-2-hydrazino-1H-imidazole hydrochloride
4,5-Dihydro-2-hydrazino-1H-imidazole hydrochloride
Formula: C₃H₈N₄·ClH
Peso molecolare: 136,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28987620
CAS Number: 49541-78-8