Stampa…
2,2-Dimethoxybutane 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51925-1G OR51925-5G
APOSOR51925-1GEA 184 EUR
APOSOR51925-1G APOSOR51925-5G
2,2-Dimethoxybutane 90%
2,2-Dimethoxybutane
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185945
CAS Number: 3453-99-4