Stampa…
2-Benzylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Phenyl-o-toluic acid, 2-Carboxydiphenylmethane
OR5190-10G OR5190-25G
APOSOR5190-10GEA 87.3 EUR
APOSOR5190-10G APOSOR5190-25G
2-Benzylbenzoic acid 98%
2-Benzylbenzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,244 g/mol
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002484
CAS Number: 612-35-1