Stampa…
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51894-1G OR51894-5G OR51894-10G
APOSOR51894-1GEA 26.3 EUR
APOSOR51894-1G APOSOR51894-5G APOSOR51894-10G
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,147 g/mol
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033852
CAS Number: 487-69-4