Stampa…
2,4,5-Trichloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51890-1G OR51890-5G
APOSOR51890-1GEA 82.9 EUR
APOSOR51890-1G APOSOR51890-5G
2,4,5-Trichloropyridine 98%
2,4,5-Trichloropyridine
Formula: C₅H₂Cl₃N
Peso molecolare: 182,435 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028037
CAS Number: 55934-01-5