Stampa…
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51863-1G OR51863-250MG OR51863-5G
APOSOR51863-1GEA 288 EUR
APOSOR51863-1G APOSOR51863-250MG APOSOR51863-5G
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397773
CAS Number: 1261826-51-0