Stampa…
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-3-nitro-o-toluic acid, 3-Carboxy-5-chloro-2-methylnitrobenzene
OR51861-1G OR51861-250MG OR51861-5G
APOSOR51861-1GEA 190 EUR
APOSOR51861-1G APOSOR51861-250MG APOSOR51861-5G
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆ClNO₄
Peso molecolare: 215,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09036377
CAS Number: 154257-81-5