Stampa…
3,4-Dichlorophenylacetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene
OR5185-1G OR5185-5G OR5185-25G OR5185-100G
APOSOR5185-1GEA 53.8 EUR
APOSOR5185-1G APOSOR5185-5G APOSOR5185-25G APOSOR5185-100G
3,4-Dichlorophenylacetylene
3,4-Dichlorophenylacetylene
Formula: C₈H₄Cl₂
Punto di fusione: 40…44 °C
Flash Pt: 96,1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783046
CAS Number: 556112-20-0