Methyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
OR51846-1G
OR51846-5G
APOSOR51846-1GEA
61.1
EUR
APOSOR51846-1G
APOSOR51846-5G
Methyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formula:
C₆H₆N₂O₄ Peso molecolare: 170,123 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25542372 CAS Number: 42821-92-1 |