Stampa…
Naphthalene-1,3,5-trisulphonic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR51841-25G OR51841-5G
APOSOR51841-25GEA 256 EUR
APOSOR51841-25G APOSOR51841-5G
Naphthalene-1,3,5-trisulphonic acid 95%
Naphthalene-1,3,5-trisulphonic acid
Formula: C₁₀H₈O₉S₃
Peso molecolare: 368,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265508
CAS Number: 6654-64-4
UN: 2585
ADR: 8,III