Stampa…
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 539 EUR
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075027
CAS Number: 57772-50-6