Stampa…
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51819-1G OR51819-5G OR51819-10G
APOSOR51819-1GEA 87.3 EUR
APOSOR51819-1G APOSOR51819-5G APOSOR51819-10G
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Formula: C₅H₇N₃O₃
Peso molecolare: 157,127 g/mol
Punto di ebollizione: 360,6 °C
Flash Pt: 171,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02932731
CAS Number: 1075-59-8