Stampa…
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Iodo-6-methylphenyl)methanol, (6-Iodo-o-tolyl)methanol
OR51813-1G OR51813-250MG OR51813-5G
APOSOR51813-1GEA 288 EUR
APOSOR51813-1G APOSOR51813-250MG APOSOR51813-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉IO
Peso molecolare: 248,061 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397812
CAS Number: 1261794-19-7