Stampa…
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51800-1G OR51800-5G
APOSOR51800-1GEA 105 EUR
APOSOR51800-1G APOSOR51800-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09056873
CAS Number: 139194-79-9