2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR51799-1G
OR51799-250MG
OR51799-5G
APOSOR51799-1GEA
114
EUR
APOSOR51799-1G
APOSOR51799-250MG
APOSOR51799-5G
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Formula:
C₉H₉BrO Peso molecolare: 213,071 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD24719347 CAS Number: 911817-98-6 |