Stampa…
2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51798-1G OR51798-5G
APOSOR51798-1GEA 241 EUR
APOSOR51798-1G APOSOR51798-5G
2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
2-Bromo-5-ethynylthiophene
Formula: C₆H₃BrS
Peso molecolare: 187,057 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08703509
CAS Number: 105995-73-1